Learn More
Laboratoires Anios™ Lingettes désinfectantes WIP’ANIOS EXCEL
Les lingettes désinfectantes des laboratoires Anios™ WIP’ANIOS EXCEL sont 100 % biodégradables et adaptées à la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux non immersibles / non invasifs.
117.00€
Spécification
Matériau | Viscose biodégradable |
---|---|
Jetable | Oui |
Dimensions (L x l) | 180 x 200 mm |
À utiliser avec (application) | Apte au traitement des surfaces (par exemple, structures externes d'équipements tels que respirateurs, générateurs de dialyse, etc.), dispositifs médicaux non immersibles et non invasifs. Convient pour le traitement des surfaces en contact avec les aliments. |
Solution de saturation | Chlorure de didécyldiméthylammonium, tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients. |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15572586
|
Laboratoires Anios™
2617466FG |
24 packs of 25/Pk. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Lingettes viscose 100 % biodégradables.
- La solution d’imprégnation est sans parfum ni alcool
- Large spectre virucide
- Efficacité microbienne active à partir de 3 minutes
- Biocide de type 4 : peut être utilisé sur des surfaces en contact avec des aliments
- Convient au traitement de surface (p. ex., structures externes d’équipements tels que les appareils respiratoires, les générateurs de dialyse, etc.), les dispositifs médicaux non immergés et non invasifs.
Spécification
Viscose biodégradable | |
180 x 200 mm | |
Chlorure de didécyldiméthylammonium, tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients. |
Oui | |
Apte au traitement des surfaces (par exemple, structures externes d'équipements tels que respirateurs, générateurs de dialyse, etc.), dispositifs médicaux non immersibles et non invasifs. Convient pour le traitement des surfaces en contact avec les aliments. | |
Bactéries : EN 13 727, EN 1276, EN 13697, EN 16615, actif contre MRB et X RB selon EN 13727Yeasts : EN 13 624, EN 166 15, EN 13697Moisissures : EN 13624, EN 13697Virus : Adenovirus, Norovirus MNV selon EN 14476, HIV, PRV (substitut du HBV), BVDV (substitut du HCV), Vaccinia virus, HSV, Rotavirus, V RS, Polyomavirus SV 40, Coronavirus. |