Learn More
Brady™ Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 : quatre par rangée
Code produit. 13573320
Click to view available options
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc, Repositionnable
Finition:
Brillant
Mat
Matériau:
Tissu en nylon
Tissu en vinyle
Dimensions (LxW):
0,25 x 0,75 in
0,375 x 0,375 po
0,8 x 1,4 in
Conditionnement:
1 BX
5000 pièces
Code produit. 13573320
Marque: Brady™ 142872
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 (quatre par rangée) sont des étiquettes enveloppantes en tissu en nylon (B-499) ou en tissu en vinyle (B-498) qui sont très pliables et qui s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
  • La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-498) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
  • Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
Spécification
Certifications/Conformité RoHS, UL
Description Étiquettes textiles en vinyle repositionnables pour l’imprimante BBP33
Type d’adhésif Caoutchouc, Repositionnable
Couleur Blanc
Affichage Consignment
Finition Brillant
Format Die-cut
Matériau Tissu en vinyle
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Étiquette d’identification
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquette de fils et de câbles
À utiliser avec (équipement) Imprimante BBP™33
Répétition horizontale (métrique) 20,30 mm
Étiquettes par rangée 4
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 5000 Labels/Box
Quantité 5000/Bte
Forme Rectangle
Type de logiciel LabelMark, MarkWare
Plage de températures (impériale) –40 à 175°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +79,4°C
Résistance à la traction 55 lb/po
Épaisseur (impériale) 0,0073 in
Épaisseur (métrique) 0,185 mm
Répétition verticale (métrique) 8,90 mm
Dimensions (LxW) 0,25 x 0,75 in
Longueur (impériale) 0.2 in.
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19,05 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 85.09 mm
Hauteur (impériale) 0,2 in
Hauteur (métrique) 6 mm
Alternate Part Number B33-1-498