Learn More
Fisherbrand™ Panier métallique à mailles
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
140 x 140 x 140 mm
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
250 x 250 x 250 mm
300 x 200 x 150 mm
300 x 200 x 200 mm
300 x 300 x 300 mm
400 x 200 x 150 mm
400 x 200 x 200 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions de la maille | 8 x 8 x 1 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Petits instruments |
| Dimensions (L x l x H) | 100 x 100 x 100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur