Learn More
Hanna Instruments™ Sonde de thermistance à fils
Click to view available options
Calibrated:
Non
Description
Le temps de réponse d’une mesure est affecté par la position du capteur par rapport à la surface mesurée. Le fil flexible s’étend à 1 m (3,3 pi) ou 10 m (32,8 pi) de la sonde au connecteur du compteur. La structure en fil métallique de 3 mm offre un temps de réponse rapide pour les relevés de température des échantillons jusqu’à 150°C (302°F).
- N’intègre pas de poignée pour une flexibilité maximale
- Le capteur pré-étalonné élimine la nécessité d’un réétalonnage lorsque les sondes sont interchangées
- HI762W : Capteur NTC avec câble de 1 m ou 10 m, temps de réponse de 6 secondes
- HI765W : capteur PTC préétalonné avec câble de 1 m, temps de réponse de 8 secondes
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la sonde | 3 mm (fil) |
| À utiliser avec (application) | Measuring temperature in hard to reach area |
| Longueur (impériale) du câble | 32.8 ft. |
| Longueur (métrique) du câble | 10 m |
| Matériau | Stainless Steel (AISI 316) Probe |
| Durée de mesure | 6 sec. |
| Modèle | HI-762W |
| Type de sonde | Thermistance NTC |
| Type de produit | Sonde à fils |
| Calibrated | Non |
| Afficher plus |