Learn More
Heathrow Scientific™ Portoir métallique pour tubes à essai
Code produit. 12347609 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12347609
Marque: Heathrow Scientific™ HS23072
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conservez et transportez des tubes de prélèvement sanguin. Le rack métallique pour tubes Heathrow Scientific™ peut prendre en charge des tubes de 18 mm de diamètre au format 3 x 5 ou des tubes de 30 mm de diamètre au format 2 x 4.
  • Acier inoxydable recouvert d’époxy résistant aux produits chimiques
  • Autoclavables
  • Fond à fentes
Spécification
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Array 6 x 12
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (16 mm)
Matériau Acier inoxydable recouvert d’époxy
Positions 72
Forme Rectangular, Rounded Corners
Étagères 3 Tiers
Empilables Yes, When Empty
Stérilité Non-sterile
Dimensions (L x l x H) 237 x 127 x 65mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm