Learn More
Heathrow Scientific™ Portoir métallique pour tubes à essai
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable recouvert d’époxy résistant aux produits chimiques
- Autoclavables
- Fond à fentes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
| Array | 9 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Capacité | Tubes (16 mm) |
| Matériau | Acier inoxydable recouvert d’époxy |
| Positions | 108 |
| Forme | Square |
| Étagères | 3 Tiers |
| Empilables | Yes, When Empty |
| Afficher plus |