missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ WM 3835

Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
WM 3835 is a lysine acetyltransferase HBO1 (KAT7) inhibitor. Reduces H3K14ac levels and inhibits growth and viability of acyte myeloid leukemia cell lines in vitro. Cell-permeable.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N'-(4-Fluoro-5-methyl-[1,1 '-biphenyl]-3-carbonyl)-3-hydroxybenzenesulfonohydrazide |
| CAS | 2229025-70-9 |
| Quantité | 10 mg |
| Cible | Histone Acetyltransferase Inhibitors |
| Formule moléculaire | C20H17FN2O4S |
| Pureté | 0.98 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu