Learn More
Uvex™ Blouse de laboratoire en coton / polyester pour femmes
Code produit p-7236933 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Dimensions:
36 de taille ordinaire
Standard
Moyen
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille (métrique) de la poitrine Dimensions unitSize
15328752 91.4 cm 36 de taille ordinaire 1 pièce
15338752 96.5 cm Standard 1 pièce
15348752 101.6 cm Moyen 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15328752 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8151001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Blouse de laboratoire pour femmes avec boutons-pression en acier inoxydable dissimulés et un ajustement légèrement serré à la taille.La blouse comprend 2 poches latérales et une poche sur la poitrine gauche pour un rangement pratique.
  • Poches plaquées sur les côtés avec une poche sur la poitrine gauche pour un rangement pratique
  • Ajustement long, légèrement serré à la taille
  • Col à revers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire à usage général
Dimensions 36 de taille ordinaire
Sexe Pour femmes
Matériau Polyester, Coton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Type de manchette À boutons pression
Jetable Reusable
Stérilité Non stérile
Résistance None
Modèle Regular
Nbre de poches 3
Type de collier Revers
Type de manchon Pleine longueur
Taille (impériale) de la poitrine 36 in.
Taille (métrique) de la poitrine 91.4 cm
Longueur (métrique) 105 cm