Learn More
mb2 Fauteuil en bois
Code produit. 11937824
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec (application):
Pour table
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Code produit. 11937824
missing translation for 'mfr': mb2 AB1B2D1NE3
Il en reste null
Ajouter au panier
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Wood chair on glides - Middle lift - Fix mechanism
  • Siège bois
  • Excellent rapport qualité/prix
  • Assise et dossier larges avec galbe ergonomique
  • Très bonne résistance aux graisses, solvants, chocs
  • Assise/ dossier en bois de hêtre naturel, lamellé-collé, épaisseur 10mm
  • Finition vernie couleur naturelle ignifuge, traitement antidérapant
  • Matériau naturel évitant la transpiration
  • Dossier fixe réglable en profondeur
  • Dossier réglable en profondeur et en inclinaison pour contact permanent
  • Hauteur siège réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
  • Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
  • Dossier fixe
Especificaciones
Type de produit Chaise forme haute
Couleur Beech
Réglable (hauteur) Yes
Réglable Height
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Standard
À utiliser avec (application) Pour table
Hauteur (métrique) 700 mm
Quantité 1 de chaque
Hauteur de siège 460 to 640 mm
Poids (métrique) 7.38 kg
Avec accoudoir No
Avec dossier Oui
Avec roulettes No
Repose-pieds No
Avec support lombaire No
Avec inclinaison No
Matériau Bois
Type de siège Stool with Back
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado