Learn More
Woodsafe™ Woodsafe Sharpsbin Holders
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
2 and 3 L Woodsafe Containers
Bidons Woodsafe de 0,5 l
Conteneurs Woodsafe de 25 l et 50 l
Conteneurs Woodsafe de 6 l et 12 l
Supports Woodsafe
Type de produit:
Chariot
Portoir
String Hook
Support de paillasse
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
Description
- Woodsafe™ offer a sustainable clinical waste management solution produced with residue from the forest industry
- Lowers the carbon footprint by more than 60%, proved in full LCA
- Steady holders and trolleys
Spécification
Spécification
| Description | Woodsafe Sharpsbin Holders |
| À utiliser avec (équipement) | 2 and 3 L Woodsafe Containers |
| Type de produit | Portoir |
Lower climate impact and ACT label