Learn More
Brady™ Étiquettes de dissipation électrostatique en polyester blanc brillant WorkHorse™ B-473
Code produit. 11771735
Click to view available options
Dimensions (impériale):
0,5 x 0,275 po (l x H)
0,65 x 0,2 po (l x H)
0,75 x 0,25 po (l x H)
1,5 x 0,25 po (l x H)
1 x 0,375 po (l x H)
1 x 0,5 po (l x H)
Quantité:
500/rouleau
750/rouleau
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11771735
Marque: Brady™ 114729
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester brillant Brady B-473 avec adhésif permanent antistatique et revêtement sont à utiliser avec l’imprimante BMP71.
Spécification
Certifications/Conformité Certification UL ; Homologation CSA ; Approbation ESD pour CEI 61340-5-1 et EN 100015-1
Description Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries
Type d’adhésif Acrylique, Permanent, Antistatique
Couleur Blanc
Finition Brillant
Matériau Polyester antistatique (B-473)
Type de produit Étiquette antistatique électrostatique
À utiliser avec (application) Identification de cartes de circuit, adhésif aux propriétés antistatiques
À utiliser avec (équipement) Imprimante BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Quantité 750/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 0,75 x 0,25 po (l x H)
Dimensions (métrique) 19,1 x 6,4 mm (l x H)
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0,0035 in
Épaisseur (métrique) 0,09 mm
Répétition verticale (métrique) 9,53 mm
Dimensions (LxW) 6,35 x 19,05 mm
Largeur (métrique) 19,05 mm
Hauteur (métrique) 6,35 mm