Learn More
Brady™ Étiquettes de dissipation électrostatique en polyester blanc brillant WorkHorse™ B-473
Click to view available options
Dimensions (impériale):
0,5 x 0,275 po (l x H)
0,65 x 0,2 po (l x H)
0,75 x 0,25 po (l x H)
1,5 x 0,25 po (l x H)
1 x 0,375 po (l x H)
1 x 0,5 po (l x H)
Quantité:
500/rouleau
750/rouleau
Conditionnement:
1 BX
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certification UL ; Homologation CSA ; Approbation ESD pour CEI 61340-5-1 et EN 100015-1 |
| Description | Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Antistatique |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester antistatique (B-473) |
| Type de produit | Étiquette antistatique électrostatique |
| À utiliser avec (application) | Identification de cartes de circuit, adhésif aux propriétés antistatiques |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante BMP™ 71 |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Afficher plus |