Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série WorkHorse™, B-488
Code produit. 15685604
Click to view available options
Dimensions (métrique):
22,86 x 22,86 mm (l x H)
50,8 x 6,35 mm (l x H)
l x H : 19.05 x 6.35 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 15685604
Marque: Brady™ 029895
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ série WorkHorse™ sont en polyester et sont utilisées pour les imprimantes à transfert thermique.
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certification UL ; Homologation CSA
Description Séries de rubans recommandées : R4300 ; R6200
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Roll
Matériau Polyester (B-488)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Thermal Transfer Printer Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Suivi des biens, étiquettes à codes-barres, étiquetage de cartes de circuits - partie supérieure perforée, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
À utiliser avec (équipement) Étiqueteuse BBP™ 81 ; Série IP™ ; Imprimantes série PR Plus
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-15-488-2.5
Nb par paquet 2500 Label(s) / Roll
Quantité 2500
Forme Rectangle
Dimensions 50.80 mm (W) x 6.35 mm (H)
Dimensions (métrique) 50,8 x 6,35 mm (l x H)
Plage de températures (impériale) -40°F to 320°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +160°C
Épaisseur (impériale) 0,0036 in
Épaisseur (métrique) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 50.80 mm (W) x 6.35 mm (H)
Longueur (impériale) 0.25 in.
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 50.80 mm
Hauteur (impériale) 0.25 in.
Hauteur (métrique) 6.35 mm
Alternate Part Number THT-15-488-2.5