Learn More
Memmert™ Works Calibration Certificate - 5, 7 and 10% CO2
Code produit. 17120025 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17120025
Marque: Memmert™ ICO50D00106
Certificat d’étalonnage en usine pour 5, 7 et 10 % de CO2
  • Certificats d’étalonnage des travaux spéciaux sur demande
  • Pour 5 %, 7 % et 10 % de CO2 (mesuré à +37°C)
Spécification
À utiliser avec (équipement) ICO50
Type de produit Certificat d’étalonnage des travaux