Learn More
Sartorius NPS de moût et MF E.motion
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
NPS de moût et MF E.motion ; taille des pores : 0,45 μm
Description
- Les ensembles de tampons nutritifs ont été utilisés avec succès dans la méthode de filtration sur membrane depuis plus de 30 ans.
- Pratiques et faciles à manipuler, les tampons nutritifs réduisent la main-d’œuvre et simplifient de nombreuses procédures d’analyse microbiologique.
- Les microorganismes exigent un milieu de culture approprié pour une croissance optimale.
- Les ensembles de tampons nutritifs sont des milieux de culture stériles et déshydratés.
- Une fois humidifiés avec 3,0 à 3,5 ml d’eau stérile et déminéralisée (ou pure), ils sont immédiatement prêts à l’emploi.
- Le niveau d’humidité est optimal lorsqu’une quantité excessive d’eau entourant le NPS est visible.
- Conditionnement :
- La boîte NPS standard contient 100 tampons nutritifs stériles, chacun étant inséré individuellement dans une boîte de Pétri et stérilisé.
- Dix boîtes de Pétri sont chacune scellées dans un sachet en aluminium.
- Cet emballage spécial en sachets protège les constituants sensibles de la formule du tampon nutritif pendant le transport et le stockage contre les variations d’humidité et de température.
- Par conséquent, il garantit la haute qualité de notre NPS tout au long de sa durée de conservation jusqu’à 24 mois.
- Ceci rend les ensembles de tampons nutritifs uniques : Aucun autre milieu de culture prêt à l’emploi dans le monde ne garantit des résultats de qualité et reproductibles jusqu’à 24 mois.
- Conformes aux normes internationales :
- Outre la directive européenne sur l’eau potable, ils sont conformes à d’autres réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux denrées alimentaires, réglementations relatives à l’eau minérale, directives relatives aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC et recommandations de l’industrie agroalimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA, etc.
- Filtres à membrane inclus :
- Tous les types d’ensembles de tampons nutritifs sont fournis avec les filtres à membrane appropriés, qui sont également conditionnés individuellement stériles.
- Les ensembles de tampons nutritifs sont également disponibles avec les filtres à membrane Microsart™ E.motion spécialement conçus pour le distributeur Microsart™ E.motion et pouvant être insérés de manière pratique.
- Les filtres à membrane sont alors automatiquement retirés de leur emballage stérile.
- Tous les filtres à membrane, adaptés aux exigences particulières de la détection microbienne, sont disponibles avec un diamètre de 47 ou 50 mm.
- Stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
- Conformité aux normes et références internationales
- Guide de validation disponible
- Très polyvalent : applications multiples
- Économique : pas de préparation fastidieuse et laborieuse de milieux nutritifs (stérilisation, nettoyage, etc.)
- Manipulation facile : pas besoin d’un équipement de test microbiologique complet.
Spécification
Spécification
| Détecte | Levures et moisissures |
| Forme | Dehydrated |
| Type de milieu | Gélose |
| Type de produit | Milieux de culture |
| Stérilité | Stérile |
| Type de test | Immunotransfert ou dosages immunocytochimiques |
| Porosité | 0,45 μm |
| Quantité | 100/paquet |