Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Code produit. p-7084651
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
200 mm
11,8 po
300 mm
450 mm
Porosité:
40 μm
75 μm
1 mm
150 μm
250 μm
500μ m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11567514
Marque: Endecotts™ 200SIW.040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Spécification
Porosité 40 μm
Type Sieve
Diamètre (impériale) externe 7.87 in.
Matériau Stainless Steel
Diamètre (métrique) externe 200 mm
Matériau de la monture Stainless Steel
Mesh Material Woven Mesh
Sieve Number 25