Learn More
Smeg™ Purificateur d’eau pour colonne de résine WP300
Code produit. 11985574
Click to view available options
:
Purificateur d’eau pour colonne de résine WP300
Code produit. 11985574
Marque: Smeg™ WP3000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour produire de l’eau déionisée à 0,8 à 1 μS/cm. Le purificateur d’eau de colonne en résine WP300 pour verrerie de laboratoire Smeg Instruments convient au rinçage final des laveurs d’instruments.
  • Le système utilise des résines à lit mixte (jetables) qui peuvent également retenir la silice
  • Lorsqu’il n’y a plus de résine, elles peuvent simplement être remplacées par le kit MI700WP
  • La cartouche de résine est en acier inox, tout comme la machine entière
Spécification
Type de produit Purificateur d’eau pour colonne à résine WP300