Learn More
3M™ Écran facial série WP96, revêtement en polycarbonate, transparent, 10 pièce / boîte
Code produit 15739067 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions : 230 x 370 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15739067 Dimensions : 230 x 370 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15739067 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100016704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    110.07€ / 10 pièces
    Économisez 46.93€
    29% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
L’écran facial série 3M™ WP96 est notre écran facial en polycarbonate transparent résistant aux chocs conçu pour s’adapter aux casques de sécurité 3M™. Il peut être utilisé avec le système de remplacement pour écran facial facile H8 Headgear.
  • Protection contre les particules à grande vitesse (120 m/s)
  • Écran facial en polycarbonate transparent
  • Haute résistance aux chocs
  • Peut être utilisé avec le système de remplacement pour écran facial facile H8 Headgear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Écran facial
Dimensions 230 x 370 mm
Matériau Polycarbonate