Learn More
Biochrom WPA S800+ Visible Spectrophotometer
Code produit. 16419600
Click to view available options
Type de détecteur:
Dosage CMOS
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16419600
Marque: Biochrom 80300710
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The Biochrom WPA S800+ Visible Spectrophotometer is designed to make life easier for technical staff and to be low maintenance under demanding conditions.
  • Single beam visible spectrophotometer covering 325 to 1100 nm
  • Save data on a USB memory stick and analyze results later
  • Test tube and heated cell holder accessories are available
  • PVC (Print via Computer) software included to allow data transfer to PC from the instrument
  • Compact, lightweight, and ergonomically designed
  • Up to 72 methods can be stored providing the user a quick and easy way to recall frequently used methods
Spécification
Certifications/Conformité CE
Compatibilité Cuvette, 10 mm
Type de détecteur Dosage CMOS
Dimensions (L x l x H) 32.5 x 22.5 x 13.3 cm
Langues English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Japanese
Source lumineuse Pulsed Tungsten Halogen
Bande passante spectrale <7 nm
Wavelength Range 325 to 1100 nm
À utiliser avec (application) Absorbance, % Transmission, Concentration, and Simple Kinetics
Comprend Spectrophotometer, PVC Software, USB Cable, 8 Disposable Cuvettes
Interface Large Display, Button UI, USB Port, PC via PVC Software
Conception optique Monochromator
Gamme photométrique -0.3 to 2.5 A, 0 to 200 %T
Répétabilité photométrique <0.002 A (at 0 A and 500 nm)
Lumière parasite <1 %T (at 340 nm)
Précision en longueur d’onde 2 nm
Poids (impériale) 3.5 lb.
Poids (métrique) 1.6 kg