Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes de nettoyage WypAll™
Code produit. p-8397069
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Vert
Dimensions (L x l):
41,60 x 24,50 cm
425 x 250 mm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 12579727
Marque: Kimberly-Clark™ 7441
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les WypAll™
  • Ces chiffons de nettoyage à code couleur sont certifiés pour le contact alimentaire et disponibles en 4 coloris pour réduire le risque de contamination croisée
  • La technologie Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuyeur sec
Longueur (impériale) 9.055 in.
Longueur (métrique) 41,6 cm
Largeur (impériale) 9.055 in
Largeur (métrique) 24,5 cm
Matériau Non tissé Polyproylène Cellulose
Absorbance Hautement absorbant
Poids de base 1,96 kg
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
Dimensions (L x l) 41,60 x 24,50 cm
À utiliser avec (application) Objectif du nettoyage
Quantité d’emballage 6 Sachets x 50 Feuilles