Learn More
Ansell Gants résistants à la chaleur à revêtement en nitrile ActivArmr™ 42-445
Code produit 12690892 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
12 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12690892 10 12 paires
15670904 9 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Conçu pour la manipulation intermittente d’objets jusqu’à 400 °F (204 °C).
Code produit 12690892 Fournisseur Ansell Code fournisseur 42445100
En stock
Conçu pour la manipulation intermittente d’objets jusqu’à 400 °F (204 °C).
Isolation assurée par du feutre non tissé et barrière thermique sur toute la longueur conçue pour les manipulations intermittentes d’objets secs jusqu’à 400°F (200°C).
  • Isolation assurée par du feutre non tissé et barrière thermique sur toute la longueur conçue pour les manipulations intermittentes d’objets secs.
  • Protège des températures allant jusqu’à 200°C (400°F)
  • La construction en deux pièces élimine les coutures extérieures pour un confort, un ajustement et une dextérité accrus
  • Le revêtement en nitrile collé offre une protection mécanique contre les coupures et l’abrasion
  • Meilleures capacités de préhension lors de la manipulation de surfaces sèches ou huileuses
  • Intérieur en feutre non tissé absorbant la sueur
  • Sans amiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants résistants à la chaleur
Dimensions 10
Modèle Gunn
Température (impériale) max. 400°F
Temperature (Metric) Max 200°C
À utiliser avec (application) Moulage par injection pressée, test et soudure
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Polyester non tissé
Séries 42-445
Afficher plus Afficher moins
Ne remplacent pas les gants en silicate.