Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Code produit. 16318348
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
24 rouleaux
Code produit. 16318348
Marque: Kimberly-Clark™ 7338
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Essuyeurs bleus, 2 plis, usage unique. Pour le nettoyage et l'essuyage, p. ex. d'outils et pièces, en environnement de production et de maintenance. Une technologie de gaufrage leur confère un excellent rapport qualité-prix. Compatibles avec le distributeur de bobines compactes WypAll™
  • Technologie de gaufrage unique : hautes résistance et capacité d'absorption. Nettoyage des tâches et éclaboussures les plus courantes sans délitement du papier
  • Compatibles avec le distributeur de petits rouleaux WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Medium-duty Industrial Wiper
Longueur (impériale) 14.17 in.
Longueur (métrique) 46 cm
Largeur (impériale) 14.17 in
Largeur (métrique) 24 cm
Matériau Papier
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 46 x 24 cm
Format Compact Roll
À utiliser avec (équipement) Distributeur de petits rouleaux WypAll™ (7041)
Épaisseur 2 plis
Stérilité Non stérile
Concept écologique F2 recyclé