Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs WypAll™
Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
38 x 23,5 cm
38 x 33 cm
À utiliser avec (application):
Nettoyage polyvalent quotidien ; absorption des huiles et des graisses, essuyage des appareils, des surfaces humides, des mains et du visage
Usage général, préparation des surfaces de travail, nettoyage de matériel ou essuyage des mains
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- Idéal pour les tâches d'essuyage de difficulté moyenne, comme le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils
- La technologie AIRFLEX™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wiping Paper |
| Longueur (impériale) | 10.23 in. |
| Longueur (métrique) | 38 cm |
| Largeur (impériale) | 10.23 in |
| Largeur (métrique) | 23,5 cm |
| Matériau | Papier |
| Dimensions (L x l) | 38 x 23,5 cm |
| À utiliser avec (application) | Usage général, préparation des surfaces de travail, nettoyage de matériel ou essuyage des mains |
| Quantité d’emballage | 500 Sheets |
| Épaisseur | 2 plis |
| Afficher plus |