Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons en microfibres WypAll™
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Solution idéale pour les professionnels du nettoyage, pour le nettoyage des bureaux et des surfaces, et le nettoyage sans trace du verre et des miroirs
- Réutilisables, ces chiffons peuvent être lavés jusqu'à 300 fois sans entamer leur performance
- Quatre coloris pour mieux distinguer les tâches, afin de minimiser le risque de contamination croisée
- Conditionnement dans un sac en polyéthylène étanche à l'eau et aux éclaboussures afin de garantir la protection et l'hygiène des essuyeurs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chiffon en microfibre |
| Longueur (impériale) | 15,75 in |
| Longueur (métrique) | 40 cm |
| Largeur (impériale) | 9.055 in |
| Largeur (métrique) | 40 cm |
| Matériau | Microfibre |
| Couleur | Vert |
| Dimensions (L x l) | 40 x 40 cm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage de surface et de bureau sans produits chimiques |
| Quantité d’emballage | 24/boîte |
| Afficher plus |