Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons en grand rouleau WypAll™
Code produit. 10113182
Click to view available options
Dimensions (L x l):
27,5 x 31,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10113182
Marque: Kimberly-Clark™ 8371
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un essuyage général et léger, optez pour les rouleaux bleus WypAll™
  • Chiffon très polyvalent conçu pour les tâches d'essuyage légères et générales en milieu industriel
  • La technologie Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes non tissées
Longueur (impériale) 10,725 in
Longueur (métrique) 27,5 cm
Largeur (impériale) 11.02 in
Largeur (métrique) 28.3 cm
Matériau Papier
Poids de base 3,579kg
Couleur Bleu
Jetable Reusable
Dimensions (L x l) 27,5 x 31,5 cm
Format Grand rouleau
Quantité d’emballage 500/paquet
Épaisseur 1 pli
Dimensions Large