Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons de nettoyage bleus WypAll™
Description
- Grâce à la technologie Hydroknit™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Heavy-duty Wiper |
| Longueur (impériale) | 16,8 in |
| Longueur (métrique) | 25.4 cm |
| Largeur (impériale) | 9.055 in |
| Largeur (métrique) | 23.5 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 42.6 x 28.2 cm (16.8 x 11.1 in.) |
| Quantité d’emballage | 160 lingettes/boîte |
| Épaisseur | 1 pli |
| Afficher plus |