Description
Une flexibilité et un soutien totaux sont garantis grâce à la semelle dotée de uvex Principe Bionom X et zone de flexion intégrée à l'avant-pied. Le uvex 1 x-craft pousse également la résistance à l'abrasion, la protection et la respirabilité à un niveau supérieur grâce à l'embout anti-abrasion dynamique, aux matériaux extérieurs technologiques de la chaussure et à la conception perforée de la languette. La semelle intermédiaire i-PUREnrj planet assure un retour d'énergie constant. Que ce soit en termes de durabilité, de confort, de sportivité ou d'innovation, uvex 1 x-craft représente tout simplement le niveau supérieur en matière de chaussures de sécurité.
Caractéristiques générales
- Chaussure de sécurité S1 PL sportive et particulièrement légère
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d'autres substances qui interfèrent avec les agents mouillants.
- Lacets élastiques réglables individuellement avec système de déblocage rapide
Caractéristiques de confort
- Matériau extérieur de la chaussure en PUtek résistant, robuste et flexible au niveau de l'avant-pied
- Matériau ripstop respirant, léger et résistant aux déchirures
- Doublure en maillage de distance respirante
- Tailles 35 à 40 fabriquées à partir d'un patron de femme
- Semelle intérieure amovible, antistatique et confortable (numéro d'article : 95797-0)
Caractéristiques de protection
- Amortisseurs uvex Semelle intermédiaire i-PUREnrj planet avec retour d'énergie, fabriquée avec 15 % de granulés recyclés provenant des surplus de production.
- Résistant à l'abrasion uvex Semelle extérieure en TPU X-Tended Grip Planet fabriquée avec 10 % de granulés recyclés provenant de surplus de production.
- capuchon anti-éraflures en polyuréthane expansé
- talonnette en polyuréthane expansé
- Embout de protection des orteils 100 % sans métal
- résistance à la pénétration des textiles flexibles
- certifié ESD
Domaines d’application
- Applications légères
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polycarbonate |
| Dimensions | 35 |
| Matériau de la semelle | TPU |
| Matériau au niveau des orteils | Polymère |
| Sexe | Unisexe |
| Résistant à | Corrimiento, Eau |
| Waterproof | Étanche à l’eau |
| Type de produit | Chaussure de sécurité |