Learn More
uvex X-Craft Pro Low Cut 68002 Noir S1 PL PU/TPU Largeur 11
Code produit 30245497 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30245497 42 1 paire
30245480 35 1 paire
30245484 36 1 paire
30245490 37 1 paire
30245496 38 1 paire
30245494 39 1 paire
30245491 40 1 paire
30245489 41 1 paire
30245485 43 1 paire
30245493 44 1 paire
30245492 45 1 paire
30245488 46 1 paire
30245481 47 1 paire
30245482 48 1 paire
30245495 49 1 paire
30245483 50 1 paire
30245487 51 1 paire
30245486 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 30245497 Fournisseur uvex Code fournisseur 6800242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    140.25€ / 1 paires
    Économisez 21.75€
    13% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Le sportif uvex La gamme de chaussures de sécurité 1 x-craft fait passer les applications légères dans le commerce, l'industrie et la logistique à un niveau supérieur. Il est conçu pour les personnes performantes et offre un soutien adapté à une grande variété d'activités et d'environnements de travail.
Une flexibilité et un soutien totaux sont garantis grâce à la semelle dotée de uvex Principe Bionom X et zone de flexion intégrée à l'avant-pied. Le uvex 1 x-craft pousse également la résistance à l'abrasion, la protection et la respirabilité à un niveau supérieur grâce à l'embout anti-abrasion dynamique, aux matériaux extérieurs technologiques de la chaussure et à la conception perforée de la languette. La semelle intermédiaire i-PUREnrj planet assure un retour d'énergie constant. Que ce soit en termes de durabilité, de confort, de sportivité ou d'innovation, uvex 1 x-craft représente tout simplement le niveau supérieur en matière de chaussures de sécurité.
Caractéristiques générales
  • Chaussure de sécurité S1 PL sportive et particulièrement légère
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d'autres substances qui interfèrent avec les agents mouillants.
  • Lacets élastiques réglables individuellement avec système de déblocage rapide
Caractéristiques de confort
  • Matériau extérieur de la chaussure en PUtek résistant, robuste et flexible au niveau de l'avant-pied
  • Matériau ripstop respirant, léger et résistant aux déchirures
  • Doublure en maillage de distance respirante
  • Tailles 35 à 40 fabriquées à partir d'un patron de femme
  • Semelle intérieure amovible, antistatique et confortable (numéro d'article : 95797-0)
Caractéristiques de protection
  • Amortisseurs uvex Semelle intermédiaire i-PUREnrj planet avec retour d'énergie, fabriquée avec 15 % de granulés recyclés provenant des surplus de production.
  • Résistant à l'abrasion uvex Semelle extérieure en TPU X-Tended Grip Planet fabriquée avec 10 % de granulés recyclés provenant de surplus de production.
  • capuchon anti-éraflures en polyuréthane expansé
  • talonnette en polyuréthane expansé
  • Embout de protection des orteils 100 % sans métal
  • résistance à la pénétration des textiles flexibles
  • certifié ESD
Domaines d’application
  • Applications légères
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau Polycarbonate
Dimensions 42
Matériau de la semelle TPU
Matériau au niveau des orteils Polymère
Sexe Unisexe
Résistant à Corrimiento, Water
Waterproof Étanche à l’eau
Type de produit Chaussure de sécurité