Learn More
uvex Bouchons auriculaires jetables X-Fit
Code produit 15132443 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
200 paires
300 paires, boîte de recharge
Conditionnement:
1 pièce
300 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu et stockage Conditionnement
15132443 200 paires 1 pièce
15375722 300 paires, boîte de recharge 300 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15132443 Fournisseur uvex Code fournisseur 2112001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.60€
    37.53€ / 1 pièces
    Économisez 3.07€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Bouchons auriculaires jetables X-Fit à isolation maximale et confort optimal.
  • Les bouchons d’oreille jetables ergonomiques préformés Uvex x-fit offrent une isolation phonique très importante et conviennent à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants.
  • La mousse souple des bouchons d’oreille offre un haut niveau de confort, même lorsque le casque est porté pendant de longues périodes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 200 paires
Certifications/Conformité Norme EN 352-2
Matériau du coussin Mousse en PU
CSA Z94.2 Classe AL
Couleur du coussin Vert citron
Dimensions Standard
Haute visibilité Oui
Matériau du bouchon Mousse en PU
Couleur de la fiche Vert citron
Taux de réduction sonore (NRR) 37 dB
Corded Sans cordon
Plug Shape Ovale
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Usage unique
Metal Detectable Non
Diélectrique Oui
Détails de la communication Excellente reconnaissance des voix et des signaux
EN 352.2002 EN 352-2