Description
- Bouchons auriculaires de sécurité
- Couleur de recherche (filtre) : Vert
- Tailles : (M
- Valeur H (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de haute fréquence) : 36 dB
- Valeur M (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de fréquence moyenne) : 34 dB
- Valeur L (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de basse fréquence) : 34 dB
- Non réutilisables (NR)
- Détectabilité : Non
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 352-2 |
| Dimensions | Standard |
| Type d’emballage | Sachets individuels |
| Paires par paquet | 1 |
| Matériau du bouchon | Polyuréthane |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 37 dB |
| Corded | Sans cordon |
| Plug Shape | Ovale |
| Type de produit | Bouchons d’oreille |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |