Learn More
Beschreibung
Le uvex Le x-fit ne pèse que 23 grammes. La conception en X de l'objectif et les branches latérales translucides rendent uvex Le x-fit est un vrai point fort.
Caractéristiques générales
- Lunettes de sécurité classiques avec bonne couverture oculaire
- Verre en polycarbonate robuste avec ’la technologie de revêtement Supravision éprouvée d'uvex – lentilles permanentes antibuée et résistantes aux rayures
- Sans métal
Fonctions de sécurité
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Marquage : W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UVA et UVB dangereux jusqu'à 400 nm
Caractéristiques de confort
- Adaptation à toutes les formes de tête et de visage grâce à l'option uvex Système Comfort Slider : une inclinaison des branches à plusieurs niveaux permettant à l’utilisateur de trouver sa position de port confortable.
- Pont nasal conçu pour un confort quotidien
Spezifikation
Spezifikation
| Type de lentille | Résistant aux produits chimiques |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Couleur | Translucide, gris |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité ergonomiques |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?