Learn More
uvex Bouchons d’oreilles x-fit XL detec, bleus, SNR 38 dB
Code produit 31903197 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Paires par paquet:
100
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Paires par paquet Conditionnement
31903197 100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31903197 Fournisseur uvex Code fournisseur 2212142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.25€
    83.77€ / 1 pièces
    Économisez 7.48€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Atténuation maximale et confort maximal.
  • Les bouchons d’oreilles jetables X-Fit XL detec, de forme ergonomique, réduisent fortement le bruit et conviennent donc à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants.
  • Les bouchons d’oreilles en mousse souple sont très confortables même portés longtemps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XL
Paires par paquet 100
Taux de réduction sonore (NRR) 38 dB
Corded Avec cordon
Plug Shape Ovale
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Oui
Diélectrique Non