Learn More
uvex Bouchons d’oreilles x-fit XL Hearing Protection, Orange, SNR 38 dB
Code produit 31903171 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Paires par paquet:
100
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Paires par paquet Conditionnement
31903171 100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31903171 Fournisseur uvex Code fournisseur 2212141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.25€
    39.72€ / 1 pièces
    Économisez 3.53€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Atténuation maximale et confort maximal.
  • Les bouchons d’oreilles jetables x-fit XL, de forme ergonomique, réduisent fortement le bruit et conviennent donc à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants.
  • Les bouchons d’oreilles en mousse souple sont très confortables même portés longtemps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XL
Paires par paquet 100
Taux de réduction sonore (NRR) 38 dB
Corded Avec cordon
Plug Shape Point
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Usage limité
Metal Detectable Non
Diélectrique Non