Description
Le X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-galacto-pyranoside) est un substrat chromogène inerte pour la bêta-galactosidase qui hydrolyse le X-Gal en galactose incolore et en 4-chloro-3-bromo-indigo, en formant un précipité bleu intense. L’induction du gène lacZ avec l’IPTG conduit à l’hydrolyse du X-Gal et au développement de colonies bleues.
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Type de produit | X-Gal |
| Quantité | 2 g |
| Propriétés du substrat | Substrat chimique |
| Type de substrat | Substrat bêta-gal, X-Gal |
Sécurité et traitement
- X-Gal
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Lithium chloride, (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol