missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Gélose X.L.T.4

Code produit. 10302123
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10302123

Marque: Thermo Scientific™ PO5116A

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Isolez les salmonelles des échantillons cliniques, environnementaux et alimentaires avec un milieu sélectif prêt à l’emploi.

Isolez les salmonelles dans les échantillons cliniques, environnementaux et alimentaires grâce au milieu Thermo Scientific™ Oxoid™ X.L.T.41. La présence de Tergitol 4 (également connu sous le nom de Niaproof 4), un surfactant anionique, crée un milieu hautement sélectif inhibant la flore de fond. Cette sélectivité améliorée permet une augmentation significative de la récupération des salmonelles, tout en réduisant les faux positifs. Il a été prouvé que le milieu X.L.T.4 permet de gagner du temps et des coûts associés à l’identification des colonies à faux positifs par rapport à d’autres milieux d’étalement de salmonelles.2

Utilisez le milieu X.L.T.4 pour isoler les espèces de Salmonella dans des échantillons cliniques, environnementaux et alimentaires.

  • Facile à lire : les salmonelles apparaissent comme des colonies noires ou rouges avec un centre noir tandis qu’Escherichia coli se développe sous forme de colonies jaunes, et que les autres organismes tels que les shigelles apparaissent comme des colonies rouges sans noircissement.
  • Sélectif : la présence de Tergitol 4 inhibe la croissance de la flore indésirable, ce qui permet une augmentation significative de la récupération des salmonelles.
  • Réduction des colonies suspectes faussement positives.
  • Permet d’économiser du temps et de minimiser les coûts par rapport à d’autres milieux d’étalement de salmonelles.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi

Dans ce milieu, la différenciation est facilitée par la fermentation de la xylose, du lactose et du sucrose ainsi que par la décarboxylation de la lysine. Les salmonelles apparaissent comme des colonies noires ou des colonies rouges avec un centre noir en raison de leur capacité à réduire le thiosulfate en sulfure d’hydrogène, ce qui entraîne le noircissement de la colonie (car des ions ferriques sont présents). Les Escherichia coli prolifèrent en colonies jaunes, car elles sont capables de fermenter le lactose présent dans la formulation, ce qui entraîne une chute du pH et fait passer la couleur de l’indicateur de phénol de rouge à jaune. D’autres organismes, tels que les shigellae, ne fermentent pas le lactose et ne réduisent pas le thiosulfate, de sorte qu’ils apparaissent comme des colonies rouges transparentes sans noircissement.

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage 2°C à 10°C
Format Plaque
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Quantité 10
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis