Learn More
ABEBA™ Chaussures de travail noires X-Light O2 ESD
Code produit 17191555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17191555 42 1 paire
17121555 35 1 paire
17131555 36 1 paire
17121565 45 1 paire
17131565 46 1 paire
17141565 47 1 paire
17151565 48 1 paire
17141555 37 1 paire
17151555 38 1 paire
17161555 39 1 paire
17171555 40 1 paire
17181555 41 1 paire
17101565 43 1 paire
17111565 44 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17191555 Fournisseur ABEBA™ Code fournisseur 7131138/42
Expédition estimée: 22-12-2026
Chaussures de travail noires X-light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs, semelle intérieure confort active remplaçable, embout de sécurité en acier, semelle extérieure antidérapante en PU
  • Chaussures de travail légères et confortables
  • Conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012, O2 SRC
  • Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
  • Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
  • Cuir noir lisse
  • Doublure aux ions d’argent
  • Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
Spécification
Couleur Noir
Matériau Cuir
Dimensions 42
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 20347 : 2012 O2 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340
Sexe Unisexe
Type de cheville Coupe basse
Waterproof Étanche à l’eau
Type de produit O2 SRC ESD