Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires X-Light S3 ESD
Code produit 17101585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17101585 35 1 paire
17111585 36 1 paire
17101595 45 1 paire
17111595 46 1 paire
17121595 47 1 paire
17131595 48 1 paire
17121585 37 1 paire
17131585 38 1 paire
17141585 39 1 paire
17151585 40 1 paire
17161585 41 1 paire
17171585 42 1 paire
17181585 43 1 paire
17191585 44 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17101585 Fournisseur ABEBA™ Code fournisseur 7131874/35
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sneakers de sécurité X-light noires avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs, semelle intérieure confort active remplaçable, embout de sécurité en acier, semelle intermédiaire anti-perforation en textile, semelle extérieure antidérapante en
  • Sneakers de sécurité légères et confortables
  • Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S3 SRC
  • Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
  • Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
  • Embout de sécurité en acier (200 J)
  • Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
  • Cuir noir lisse
  • Doublure aux ions d’argent
  • Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
Spécification
Couleur Noir
Matériau Cuir
Dimensions 35
Matériau au niveau des orteils Acier
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 20345 : 2012 S3 SRC, propriétés antistatiques selon la norme EN 61340
Sexe Unisexe
Type de cheville Coupe basse
Waterproof Étanche à l’eau
Type de produit S3 SRC ESD