Learn More
Abeba™ Mocassins de sécurité X-Light
Code produit 17671915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17671915 41 1 paire
17611915 35 1 paire
17621915 36 1 paire
17631915 37 1 paire
17641915 38 1 paire
17651915 39 1 paire
17661915 40 1 paire
17681915 42 1 paire
17691915 43 1 paire
17601925 44 1 paire
17611925 45 1 paire
17621925 46 1 paire
17631925 47 1 paire
17641925 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17671915 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 711037/41
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Mocassins de sécurité noirs Abeba X-Light - Chaussures de sécurité en cuir lisse avec cou-de-pied élastique.
  • CE EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Cuir lisse
  • Noir
  • Embout en acier
  • Semelle extérieure en PU antidérapante
  • Semelle intérieure Active Comfort remplaçable (Référence 351620)
  • Antistatiques
  • Doublure respirante aux ions argent
  • Cou-de-pied pourvu d’une bande élastique
Spécification
Type de bouchon Bande élastique
Couleur Noir
Matériau Cuir
Dimensions 41
Matériau au niveau des orteils Acier
Certifications / conformité (Europe) CE EN ISO 20345:2011, S2, SRC