Learn More
ABEBA™ Chaussures de travail blanches X-Light O2 ESD
Code produit 17161545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17161545 43 1 paire
17181535 35 1 paire
17191535 36 1 paire
17181545 45 1 paire
17191545 46 1 paire
17101555 47 1 paire
17111555 48 1 paire
17101545 37 1 paire
17111545 38 1 paire
17121545 39 1 paire
17131545 40 1 paire
17141545 41 1 paire
17151545 42 1 paire
17171545 44 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17161545 Fournisseur ABEBA™ Code fournisseur 7131133/43
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaussures de travail blanches X-light avec doublure aux ions d'argent pour réduire les odeurs, semelle intérieure de confort actif remplaçable, semelle extérieure antidérapante en PU.
  • Chaussures de travail légères et confortables
  • Conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012, O2 SRC
  • Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
  • Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
  • Cuir blanc lisse
  • Doublure aux ions d’argent
  • Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Cuir
Dimensions 43
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 20347 : 2012 O2 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340
Sexe Unisexe
Type de cheville Coupe basse
Waterproof Étanche à l’eau
Type de produit O2 SRC ESD