Learn More
ABEBA™ Chaussures de travail blanches X-Light O2 ESD
Code produit 17191515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17191515 44 1 paire
17101515 35 1 paire
17111515 36 1 paire
17101525 45 1 paire
17111525 46 1 paire
17121525 47 1 paire
17131525 48 1 paire
17121515 37 1 paire
17131515 38 1 paire
17141515 39 1 paire
17151515 40 1 paire
17161515 41 1 paire
17171515 42 1 paire
17181515 43 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17191515 Supplier ABEBA™ Supplier No. 7131126/44
Expédition estimée: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chaussures de travail blanches X-light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs, semelle intérieure confort active remplaçable, embout de sécurité en acier, semelle extérieure antidérapante en PU
  • Chaussures de travail légères et confortables
  • Conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012, O2 SRC
  • Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
  • Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
  • Microfibre blanche
  • Doublure aux ions d’argent
  • Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
Specifications
Couleur Blanc
Matériau Microfibre
Dimensions 44
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 20347 : 2012 O2 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340
Sexe Unisexe
Type de cheville Coupe basse
Waterproof Étanche à l’eau
Type de produit O2 SRC ESD
Product Title
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.