Learn More
Draeger Safety Lunettes X-Pect
Code produit 15188414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15188414 Unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15188414 Fournisseur Draeger Safety Code fournisseur R58249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.79€
    6.66€ / 1 pièces
    Économisez 3.13€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Les lunettes de protection X-pect Safety Drainger assurent une protection maximale des yeux contre les UV et l’exposition à des produits chimiques nocifs, ce qui offre un certain confort au porteur.
  • Conçues pour un confort maximal
  • Classe 1 : permet une utilisation à long terme
  • Durables, avec une longue durée de conservation
  • Fabriquées à l’aide de matériaux de qualité
  • Pont de nez doux pour s’adapter aux conditions météorologiques extrêmes
  • Conception élégante et enveloppante pour un champ de vision plus large
  • Conviennent  aux applications en laboratoire, utilisation médicale sur le terrain, maintenance et usage industriel général
Spécification
Certifications/Conformité Certifiées CE selon EN 166 :2001
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Transparent
Quantité Unité
Protection UV UV400