Learn More
Eppendorf™ Divider for Cardboard Storage Boxes, 30 mm Height
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
100 Tubes
49 Tubes
64 Tubes
81 Tubes
Conditionnement:
10 pièces
Description
- White freezer cardboard dividers are ideal for sample storage at 4 °C, -20 °C, or -86 °C
- Dividers are available for freezer boxes in 53 mm (2 in.), 76 mm (3 in.), and 102 mm (4 in.)
- Freezer box dividers are available in 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, and 10 x 10
- Dimensions: 133 mm x 133 mm
Spécification
Spécification
| Couleur | White |
| Matériau | Cardboard |
| Forme | Square |
| Type | Box Divider |
| Capacité | 81 Tubes |
| Conditionnement | 10/Pk. |
| Stérilité | Non-sterile |
| Matrice de tubes | 9 x 9 |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Afficher plus |