Learn More
Value Plastics Sanitary to 600 Series Hose Barb Fittings
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,25 po
0,5 po
0,75 po
1 po
3/8 in.
Comprend:
0,75 po Taille de la pince sanitaire
1,5 po Taille de la pince sanitaire
Conditionnement:
100 pièces
Description
Reduce the risk of bacterial growth with smooth surfaces and minimal crevices. Easily transition from sanitary to hose barb connection. Maintain a low profile and ease of assembly with 600 series barb fittings
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diamètre (impériale) interne | 1 po |
| Quantité d’emballage | 100/Pk. |
| Port de sortie | Sanitary x 600 Series Barb |
| Méthode de stérilisation | Gamma radiation, ethylene oxide (EtO), E-beam, and autoclave |
| Forme | Structuré |
| Comprend | 1,5 po Taille de la pince sanitaire |