missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Vacutainer X100 Tube BD Vacutainer en PET - 3,5 ml - SST II
Marque: BD Vacutainer 366880
X100 Tube BD Vacutainer en PET - 3,5 ml - SST II
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Tube BD Vacutainer en PET - 3,5 ml - SST II
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: toluene, quartz
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu