missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Cap

Code produit. 30052963
Click to view available options
Code couleur:
Teinte ambrée
Teinte violette
Matériau (joint):
PSU
Polycarbonate
Conditionnement:
25 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30052963

Marque: CPC (Colder) 5011280

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Connect to a male coupling insert to stop the flow

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands

Spécification

Certifications/Conformité ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Code couleur Teinte ambrée
Température min. de fonctionnement (impériale) -40°F
Quantité d’emballage 25/Pk.
Port de sortie Cap
Méthode de stérilisation 132°C
Forme Cap
Matériau (joint) PSU
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis