missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios X3 ANIOS R444 1L

Marque:  Laboratoires Anios 191137UG


X3 ANIOS R444 1L

Code produit. 11832721

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    131.36€ / 3 pièces
    Économisez 44.64€
    25% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Identifiant produit
  • ANIOS R444

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B

Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .

Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: phosphoric acid

FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis