Learn More
inplusDESIGN Ampoule Opener
Code produit. p-9053004
Encompass_Preferred
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Ampoules à casser de 20 ml
Ampoules à casser de 2 ml
Ampoules à casser de 5 ml
Conditionnement:
15 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 16641792
Marque: inplusDESIGN PZN11668586
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
inplusDESIGN Ampoule Opener for extremely easy and fast opening of glass ampoules. As easy as pressing a button, without contact to the ampoule which minimizes any risk of injury.
  • The Intelligent Ampoule Opener stands for a unique, playful principle
  • The ampoule is not being touched when opening, but opened comfortably, easily, and safely
  • Extremely high comfort: Opening of glass ampoules as easy as pressing a button
  • Full safety: Full protection against any injuries as the ampoule is not even touched when opened
  • Trust: Eliminates natural fear of holding and breaking glass
  • Fun - Which is absolutely unique: The Intelligent Ampoule Opener is very enjoyable and even encourages users to open ampoules, which they confirm again and again
  • Sterilizability: Designed for multiple uses. Autoclaving or treatment with ethylene oxide is recommended for any sterilization of the ampoule openers that may be necessary. Autoclaving at maximum temperature of 121°C ensures that the mechanical properties are maintained for a maximum of 20 cycles
Spécification
Couleur Dark Blue
Type de produit Ouvre-ampoules
Dimensions (L x l x H) 29 x 35 x 104 mm
Matériau Polypropylene
À utiliser avec 20 mL Break-Open Ampoules According to DIN ISO Norm 9187
À utiliser avec (équipement) Ampoules à casser de 20 ml
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.