Learn More
uvex Bouchons d’oreilles xact-fit XL Hearing Protection, bleus, SNR 26 dB, avec emballage en citron vert
Tous les produits Uvex ProduitsDescription
- Ces bouchons d’oreilles de protection auditive innovants conviennent parfaitement à l’oreille humaine.
- Le design innovant du uvex xact-fit est parfaitement adapté à l’anatomie du conduit auditif.
- Cela réduit sensiblement la pression sur le conduit auditif – même lorsqu’il est porté longtemps.
Spécification
Spécification
| Dimensions | XL |
| Paires par paquet | 50 |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 26 dB |
| Corded | Avec cordon |
| Plug Shape | Contoured-T |
| Type de produit | Bouchons d’oreille |
| Jetable | Usage limité |
| Metal Detectable | Oui |
| Diélectrique | Oui |