Learn More
uvex Bouchons d’oreilles XACT-Fit XL Protecteurs Auditifs, Bleu, SNR 26 dB, emballage transparent
Code produit 31903179 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Paires par paquet:
50
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Paires par paquet Conditionnement
31903179 50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31903179 Fournisseur uvex Code fournisseur 2224031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    142.70€ / 1 pièces
    Économisez 13.30€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Bouchons d’oreilles ovales réutilisables pour la protection auditive.
  • Ces bouchons d’oreilles de protection auditive innovants conviennent parfaitement à l’oreille humaine.
  • Le design innovant du uvex xact-fit est parfaitement adapté à l’anatomie du conduit auditif.
  • Cela réduit sensiblement la pression sur le conduit auditif – même lorsqu’il est porté longtemps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XL
Paires par paquet 50
Taux de réduction sonore (NRR) 26 dB
Corded Avec cordon
Plug Shape Contoured-T
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Oui
Diélectrique Non