Learn More
Xanthène-9-carboxamide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11438946
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11438946
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17077.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5813-90-1
Formule moléculaire C14H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.247
Numéro MDL MFCD00173894
Clé InChI WEDLKOCAEPRSPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xanthene-9-carboxamide, 9-xanthene carbamide, xanthene-9-carboxylic acid amide, 9h-xanthene-9-carboxylic acid amide, xanthene carboxamide, 9-xanthencarboxamide, 9-xanthenecarboxamide, acmc-20aj9l, maybridge4_000665
CID PubChem 725576
Nom IUPAC 9H-xanthène-9-carboxamide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthene-9-carboxamide
Point de fusion 244°C to 246°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.25
Pourcentage de pureté 98%